Få mere at vide
Julabo™ Isoleret rør til bade
Artikelnummer. 10757234
Skift visning
Størrelse:
0,5 m
1 m
1,5 m
Pakningsstørrelse:
1.5m
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
10757234 1,5 m 1.5m
10727074 1 m Hver
10448223 0,5 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10757234 Leverandør Julabo™ Leverandørnr. 8930222
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Isoleret rør til Julabo™ Cry-kompakte og køle/varme cirkulationsbade
Tekniske data
Til brug med (udstyr) CF30, CF31, CF40, CF41 Kryo-kompakt cirkulator, F25-HE køle-/varmecirkulator
Temperaturområde -50 °C til +200 °C
Type Isoleret rør
Inkluderer M16 x 1 stik
Materiale Metal
Størrelse 1,5 m