Få mere at vide
Julabo™ Isoleret rør til bade
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | CF30, CF31, CF40, CF41 Kryo-kompakt cirkulator, F25-HE køle-/varmecirkulator |
| Temperaturområde | -50 °C til +200 °C |
| Type | Isoleret rør |
| Inkluderer | M16 x 1 stik |
| Materiale | Metal |
| Størrelse | 0,5 m |