Få mere at vide
HUBER Isoleret manchet
Til brug med (udstyr):
15 mm rør
G1 1/4 flettede slanger
G1 flettede slanger
G1/2 flettede slanger
G3/4 flettede slanger
Metal slange
Rør NW12
Slanger
Diameter (metrisk):
12 mm
13 mm
17 mm
19 mm
28 mm
35 mm
42 mm
48 mm
57 mm
Inkluderer:
Tykkelse-12 mm
Tykkelse-19 mm
Tykkelse-22 mm
Tykkelse-23 mm
Tykkelse-7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Rør NW12 |
| Type | Isoleret manchet |
| Inkluderer | Tykkelse-12 mm |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |