Få mere at vide
Asecos™ Isoleret hylde til skabe ION-LINE
Artikelnummer. 31789615 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Mål (D x B x H) Indvendig:
487 x 440 x 39 mm
487 x 1040 x 39 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mål (D x B x H) Indvendig Pakningsstørrelse
31789615 487 x 1040 x 39 mm Hver
31789610 487 x 440 x 39 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31789615 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 42201
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Designet til brug i asecos ION-LINE sikkerhedsopbevaringsskabe, typisk til lithium-ion batterilagring.
  • Pladestål pulverlakeret RAL 7035
  • For modeller: IO90
  • For høje og mellemhøje kabinetter med karrosseribredde 1200
    • Udvendige mål: B x D x H (mm) 1043 x 488 x 40
    • Indvendige dimensioner: B x D x H (mm) 1040 x 487 x 39
  • Bæreevne: 75,00 kg
  • For høje og mellemhøje kabinetter med karrosseri bred 600
    • Udvendige dimensioner: B x D x H (mm) 443 x 488 x 40
    • Mål indvendigt: B x D x H (mm) 440 x 487 x 39
Tekniske data
Dybde (engelsk) 19,21 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 488 mm
Dybde (metrisk) interiør 487 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 487 x 1040 x 39 mm
Højde (engelsk) 1,57 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 40 mm
Højde (metrisk) interiør 39 mm
Bæreevne 75 kg
Vægt (engelsk) 22.05 lb.
Vægt (metrisk) 10 kg
Bredde (engelsk) Hylde 40,07 tommer
Bredde (metrisk) hylde 1043 mm
Produkttype Hylde