Få mere at vide
HUBER Isoleret slange
Artikelnummer. p-8013469
Længde (metrisk):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10790713
Brand: HUBER 6426
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glat silikoneslange
  • Metal
  • Min. temp.: -100 °C
  • Maks. temp.: 350 °C
  • Tilslutning: M30 x 1,5
  • Nominel bredde: 20 mm
  • Isolering: Speciel isolering med ekstra glat siliciumslange, ender dækket med silikonehætter
Tekniske data
Temperaturområde -100 °C til +350 °C
Type Isoleret slange
Længde (metrisk) 100 cm