Få mere at vide
HUBER Isoleret slange
Længde (metrisk):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Metal
- Min. temp.: -100 °C
- Maks. temp.: 350 °C
- Tilslutning: M30 x 1,5
- Nominel bredde: 20 mm
- Isolering: Speciel isolering med ekstra glat siliciumslange, ender dækket med silikonehætter
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | -100 °C til +350 °C |
| Type | Isoleret slange |
| Længde (metrisk) | 100 cm |