Få mere at vide
Thermo Scientific™ InstrumentConnect Monitorabonnement for 24/7 Laboratory Remote Monitoring (ingen gateway))
Artikelnummer. 30019118 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
1 Monitor Abonnement, 1 år
1 Monitor Abonnement, 2 år
1 Monitor Abonnement, 3 år
1 Monitor Abonnement, 5 år
10 Monitor Abonnement, 2 år
10 Monitor Abonnement, 3 år
10 skærmabonnement, 5 år
15 Monitor Abonnement, 2 år
15 Monitor Abonnement, 3 år
15 Monitor Abonnement, 5 år
20 Monitor Abonnement, 2 år
20 Monitor Abonnement, 3 år
20 Monitor Abonnement, 5 år
3 Monitor Abonnement, 2 år
3 Monitor Abonnement, 3 år
3 Monitor Abonnement, 5 år
5 Monitor Abonnement, 2 år
5 Monitor Abonnement, 3 år
5 Monitor Abonnement, 5 år
50 Monitor Abonnement, 2 år
50 Monitor Abonnement, 3 år
50 Monitor Abonnement, 5 år
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
30019118 10 Monitor Abonnement, 2 år
30019086 1 Monitor Abonnement, 1 år
30019077 1 Monitor Abonnement, 2 år
30019098 1 Monitor Abonnement, 3 år
30019107 1 Monitor Abonnement, 5 år
30019108 3 Monitor Abonnement, 2 år
30019088 5 Monitor Abonnement, 2 år
30019101 15 Monitor Abonnement, 2 år
30019085 20 Monitor Abonnement, 2 år
30019066 50 Monitor Abonnement, 2 år
30019099 3 Monitor Abonnement, 3 år
30019065 5 Monitor Abonnement, 3 år
30019076 10 Monitor Abonnement, 3 år
30019091 15 Monitor Abonnement, 3 år
30019068 20 Monitor Abonnement, 3 år
30019082 50 Monitor Abonnement, 3 år
30019112 3 Monitor Abonnement, 5 år
30019104 5 Monitor Abonnement, 5 år
30019117 10 skærmabonnement, 5 år
30019079 15 Monitor Abonnement, 5 år
30019074 20 Monitor Abonnement, 5 år
30019110 50 Monitor Abonnement, 5 år
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 30019118 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EDGM10D2Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58995.00 DKK
    54126.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 4868.05 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
InstrumentConnect Monitor-abonnementer giver adgang til InstrumentConnect desktop eller mobil applikation til 24/7 fjernovervågning af laboratorieudstyr. Kræver Connect Edge-gateway(s) og adapter(e).
InstrumentConnect er et agnostisk, professionelt 24/7 fjernovervågningssystem til laboratorieudstyr og -enheder designet til at hjælpe med at beskytte og administrere vitale produkter og prøver. Dette system har tilpassede parametre, live-alarmer, meddelelser og omkostningseffektiv Connect Edge-hardware, der kan indsamle data fra 10 eller flere instrumenter. InstrumentConnect Monitor-abonnementer giver adgang til fjernovervågning i skyen via desktop eller mobilapplikation. Abonnementer kan købes a-la-carte eller som en del af en gateway + abonnementspakke for større besparelser. Et abonnement pr. enhed.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect er et fjernovervågningssystem i professionel kvalitet til overvågning af laboratorieudstyr og andre enheder for at hjælpe med at beskytte prøver og øge effektiviteten af aktivforvaltningen. De InstrumentConnect Systemet bruger Connect Edge-adaptere og gateways til at sende data til InstrumentConnect cloud eller til dit eget præmisbaserede system (LIMS , BMS, SCADA) ved hjælp af OPC-UA™ protokol. Connect Edge-hardware er kompatibel med 700+ Thermo Fisher Scientific laboratorieudstyrs mærker og modeller.
Thermo Fisher Scientific Udstyr telemetri
  • Til køleudstyr, InstrumentConnect indsamler omgivelses- og kabinettemperaturdata registreret af modstandstemperaturdetektorer (RTD'er), der er indbygget i enheden; fjernovervågningssystemet rapporterer også alarmer og hændelser, såvel som andre systembaserede diagnostiske datapunkter til InstrumentConnect anvendelse.
  • For CO2-inkubatorer og miljøkamre, InstrumentConnect indsamler kammertemperaturer, gasniveauer, alarmer og advarsler modtaget via inkubatoren og miljøkammerets dataudgangsforbindelse.
Systemhardware
  • Enhedsadapter-adaptere i håndfladestørrelse indsamler og overfører data fra laboratorieudstyr/enheder til gateways ved hjælp af Ethernet (WAN)-forbindelse eller Wi-Fi .
  • Connect Edge Gateway - Modtager data fra enhedsadaptere til at sende til InstrumentConnect (sky) eller kunde-præmis system/sky via OPC-UA ved hjælp af Ethernet (WAN)-forbindelse eller Wi-Fi .
Systemsoftware
Vælg mellem disse tilgængelige InstrumentConnect pakker.
InstrumentConnect Skærm (sky):
  • Overvåg indbyggede telemetridata og hændelser**
  • Brugerdefinerede alarmindstillinger
  • Se live enhedsstatus 24/7 via mobil- og cloud-app
  • Ro i sindet med brancheførende sikkerhedsprotokoller
  • 25 GB inkluderet datalagring til dokumenter
  • Ubegrænset enheds telemetrilagring
  • Meddelelser via mobilapplikation, e-mail og desktopapplikation
InstrumentConnect Integrer (OPC-UA til Cloud eller Prem):
  • Brug Connect Edge-systemet til at indsamle og overføre data til dit on-premise system eller cloud ved hjælp af Open Platform Communications Unified Platform. Connect Edge-gatewayen kan aktiveres som en OPC server til 10 eller flere enheder.
Netværk
Du kan tilslutte 10 enhedsadaptere til hver Connect Edge-gateway. Gateways kan rumme mere end 10 enheder, men dette bestemmes ved at gennemgå CPU-brug, efter at du har nået denne oprindelige mængde efter den første opsætning. Beslutningen om, hvilken topologi der er anvendelig til din indstilling, bestemmer antallet af gateways, du skal bruge.
Connect Edge-systemet har 3 hovedtopologier
  • Direkte Wi-Fi-enhedsadaptere er konfigureret til at overføre data direkte til din Connect Edge-gateway (maks. 10 pr. gateway). Dine enhedsadaptere skal være i nærheden (50-150 fod) til gatewayen.
  • Enkelt/dobbelt netværks-enhedsadaptere er konfigureret til at oprette forbindelse til dit lokale netværk via Ethernet eller Wi-Fi og overføre data til Connect Edge-gatewayen, også på det samme netværk. Denne topologi er ideel, hvis enheder, der skal overvåges, ikke er i nærheden af hinanden eller en gateway.
Opbygning af dit system
  • Bestem type (kun Ethernet/WiFi+Ethernet) og antal nødvendige gateways baseret på netværkstopologipræference. Konfigurationsplanlægningsvejledningen kan bruges som reference, hvis det er nødvendigt.
  • Vælg en kompatibel adapter til dit laboratorieudstyr
  • Køb en InstrumentConnect Overvåg eller integrer abonnement for hver enhed
  • Bestem, om selvinstallation eller professionel installation ønskes (hvor tilgængelig)
Systemhardware og -software kan købes i pakker eller a-la-carte. En indbygget gateway-rabat er inkluderet i alle pakker. Yderligere besparelser med 3- og 5-års pakker.
Installation
Kunde (selv) installation
Installationstjenester sælges separat, hvis det ønskes (USA, Europa, Storbritannien, forespørg hos specialister om anden regional tilgængelighed).
Tilgængelighed
InstrumentConnect er tilgængelig i følgende lande og konfigurationer. Spørg din specialist for at få den mest opdaterede liste.
Wi-Fi eller Ethernet-gateway/adapter: Europa, Storbritannien, Nordamerika, Australien, New Zealand, Puerto Rico
Ethernet-gateway/Wi-Fi eller Ethernet-adapter: Hong Kong
Ethernet-kun gateway og adapter: Brasilien, Bahrain, Oman, UAE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Software og abonnementsservice
Alarmtyper Ingen
Oversigt InstrumentConnect Overvåg abonnement
Inkluderer 10 Monitor Abonnement, 2 år
IP-vurdering Ingen
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) InstrumentConnect Fjernovervågningssystem, laboratorieudstyr og enheder
Til brug med (udstyr) Connect Edge, laboratorieudstyr og enheder