Få mere at vide
Buerkle™ Instrumentbakke
Artikelnummer. 10780103 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
700 ml
500 ml
1000 ml
1800 ml
2300 ml
5500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10780103 2300 ml Hver
10640072 500 ml Hver
10582092 700 ml Hver
10753317 1000 ml Hver
10431103 1800 ml Hver
10000501 5500 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10780103 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 42302230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00 DKK
    217.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.46 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Buerkle™ — Buerkle™ Instrumentbakker— ideel til forskellige anvendelser i laboratorier, hospitaler, apoteker, fødevare- og drikkevareindustrien
  • Melamin
  • Hvid bakke uden låg
  • Autoklaverbar
  • Låg fås som tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2300 ml
Dimensioner (L x B x H) 350 x 240 x 40 mm
Farve Hvid
Højde (metrisk) 40 mm
Længde (metrisk) 350 mm
Materiale Melamin
Type Instrumentbakke
Bredde (metrisk) 240 mm
Til brug med Til brug i laboratorier, hospitaler, fødevareindustrier og områder, hvor der er behov for ren opbevaring af varer
Længde (engelsk) 13,77 tommer.
Højde (engelsk) 1,57 tommer.
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 9,84''.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres