Beskrivelse
- Melamin
- Hvid bakke uden låg
- Autoklaverbar
- Låg fås som tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Dimensioner (L x B x H) | 211 x 112.5 x 35 mm |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 35 mm |
| Længde (metrisk) | 211 mm |
| Materiale | Melamin |
| Type | Instrumentbakke |
| Bredde (metrisk) | 112.5 mm |
| Til brug med | Til brug i laboratorier, hospitaler, fødevareindustrier og områder, hvor der er behov for ren opbevaring af varer |
| Længde (engelsk) | 8,26 tommer. |
| Vis mere |