Få mere at vide
Buerkle™ Instrumentbakke
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
700 ml
1000 ml
1800 ml
2300 ml
5500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Melamin
- Hvid bakke uden låg
- Autoklaverbar
- Låg fås som tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1800 ml |
| Dimensioner (L x B x H) | 290 x 160 x 60 mm |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Materiale | Melamin |
| Type | Instrumentbakke |
| Til brug med | Til brug i laboratorier, hospitaler, fødevareindustrier og områder, hvor der er behov for ren opbevaring af varer |
| Længde (engelsk) | 11,4 tommer |
| Højde (engelsk) | 2,36 |
| Bredde (engelsk) | 6,3 tommer |
| Vis mere |