Få mere at vide
Buerkle™ Instrumentbakke
Artikelnummer. 10000501 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
700 ml
1000 ml
1800 ml
2300 ml
5500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10000501
Brand: Buerkle™ 42302550
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ — Buerkle™ Instrumentbakker— ideel til forskellige anvendelser i laboratorier, hospitaler, apoteker, fødevare- og drikkevareindustrien
  • Melamin
  • Hvid bakke uden låg
  • Autoklaverbar
  • Låg fås som tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5500 ml
Dimensioner (L x B x H) 350 x 250 x 100 mm
Farve Hvid
Højde (metrisk) 100 mm
Længde (metrisk) 350 mm
Materiale Melamin
Type Instrumentbakke
Bredde (metrisk) 250 mm
Til brug med Til brug i laboratorier, hospitaler, fødevareindustrier og områder, hvor der er behov for ren opbevaring af varer
Længde (engelsk) 13,77 tommer.
Højde (engelsk) 3,93 tommer
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 9,84''.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres