Få mere at vide
Buerkle™ Polystyren Låg til Buerkle™ Instrumentbakke
Shop alle Bürkle produkter
Dimensioner (L x B):
190 x 150 mm
210 x 110 mm
290 x 160 mm
350 x 250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Låg giver et godt udsyn
- Sikker lukning
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 190 x 150 mm |
| Farve | Klar |
| Længde (metrisk) | 190 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Type | Instrumentbakkelåg |
| Bredde (metrisk) | 150 mm |
| Til brug med | Til 700 ml instrumentbakke |
| Form | Rektangulær |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |