Få mere at vide
Buerkle™ Instrument Server
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
190 mm
240 mm
268 mm
355 mm
428 mm
Bredde (metrisk):
150 mm
180 mm
208 mm
240 mm
288 mm
Dimensioner (L x B x H):
190 x 150 x 17 mm
240 x 180 x 17 mm
268 x 208 x 17 mm
355 x 240 x 17 mm
428 x 288 x 17 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Servere til forskellige anvendelser - hvor der er behov for ren opbevaring af instrumenter, udstyr, varer og præcisionsdele.
- Melamin, hvid
- Autoklaverbar op til max. 121 °C 20 min.
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 190 x 150 x 17 mm |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 17 mm |
| Længde (metrisk) | 190 mm |
| Materiale | Melamin |
| Type | Instrumentbakke |
| Bredde (metrisk) | 150 mm |
| Til brug med | Til ren opbevaring af instrumenter, udstyr, varer og præcisionsdele |
| Længde (engelsk) | 7,48 tommer. |
| Højde (engelsk) | 0,66 tommer. |
| Vis mere |