Få mere at vide
Buerkle™ Instrument Server
Artikelnummer. 11941661 Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
190 mm
240 mm
268 mm
355 mm
428 mm
Bredde (metrisk):
150 mm
180 mm
208 mm
240 mm
288 mm
Dimensioner (L x B x H):
190 x 150 x 17 mm
240 x 180 x 17 mm
268 x 208 x 17 mm
355 x 240 x 17 mm
428 x 288 x 17 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11941661
Brand: Buerkle™ 42303027
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver ren opbevaring af instrumenter, udstyr, varer og præcisionsdele. Buerkle™ Instrumentservere er konstrueret af robust melaminharpiks og kan autoklaveres ved 121 C °i 20 minutter.
Servere til forskellige anvendelser - hvor der er behov for ren opbevaring af instrumenter, udstyr, varer og præcisionsdele.
  • Melamin, hvid
  • Autoklaverbar op til max. 121 °C 20 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 268 x 208 x 17 mm
Farve Hvid
Højde (metrisk) 17 mm
Længde (metrisk) 268 mm
Materiale Melamin
Type Instrumentbakke
Bredde (metrisk) 208 mm
Til brug med Til ren opbevaring af instrumenter, udstyr, varer og præcisionsdele
Længde (engelsk) 10,55 tommer.
Højde (engelsk) 0,66 tommer.
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 8,18 tommer.