Beskrivelse
Inkluderer:
- Instrumentcontroller
- Spektral licens til 3D-dataindsamling af diode-array UV- og enhedsopløsnings-MS-spektre
- Fraktionssamling
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kromatografisoftware |
| Til brug med (udstyr) | LC-, IC- og GC-instrumenter og tilbehør |
| Certificeringer/compliance | 21 CFR |
| Produktlinje | Chromeleon 7 |
| Operativsystem | Windows 11 |
| Mængde | 1 hv. |