Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Y | 600 μg/ml |
| Al | 100 μg/ml |
| Som | 100 μg/ml |
| Cd | 100 μg/ml |
| Co | 100 μg/ml |
| Cr | 100 μg/ml |
| Cu | 100 μg/ml |
| Fe | 100 μg/ml |
| K | 100 μg/ml |
| Mg | 100 μg/ml |
| Mn | 100 μg/ml |
| Na | 100 μg/ml |
| Ni | 100 μg/ml |
| Pb | 100 μg/ml |
| Zn | 100 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Instrument Check Standard 7 |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 2% HNO3 |
| Mængde | 500 ml |
| Grad | Miljø |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Components in 2% HNO3: Al •100Glc mug/mL As •100Glc mug/mL Cd •100Glc mug/mL Cr •100Glc mug/mL Co •100Glc mug/mL Cu •100Glc mug/mL Fe •100Glc mug/mL Pb •100Glc mug/mL Mg •100Glc mug/mL Mn •100Glc mug/mL Ni •100Glc mug/mL K •100Glc mug/mL Na •100Glc mug/mL Y •600Glc mug/mL Zn •100Glc mug/mL |
Sikkerhed og håndtering
- Instrument Check Standard 7
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug