Få mere at vide
Instrument Check Standard 10 For Environmental Analysis, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11971626 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11971626 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11971626 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CALMIX10500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
K500 μg/ml
Al50 μg/ml
Ba50 μg/ml
Cd50 μg/ml
Cu50 μg/ml
Mn50 μg/ml
Zn50 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Instrument Check Standard 10
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7446-07-3
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Molekylær formel O2Te
MDL nummer MFCD00011263
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL O=[Te]=O
IUPAC navn tellurdioxid
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 159.60
PubChem CID 62638
Mængde 500 mL
Grad Miljø
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Components in 2% HNO3:
Al    •50Glc mug/mL
Mn    •50Glc mug/mL
Ba    •50Glc mug/mL
K    •500Glc mug/mL
Cd    •50Glc mug/mL
Zn    •50Glc mug/mL
Cu    •50Glc mug/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Instrument Check Standard 10
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug