Få mere at vide
Instrumentkalibreringsstandard 6 For CLP, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10661003 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. 10661003
Brand: SPEX Certiprep PLHG21Y
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Hg100 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5
CAS min % 0.01, 5.0, 94.99
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.01, 5.0, 94.99
Molekylær formel Hg
MDL nummer MFCD00011035
Teknik GC-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL [Hg]
IUPAC navn kviksølv
Opløsningsmiddel eller Matrix 5% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 200.59
PubChem CID 23931
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:16170
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug