Få mere at vide
Descripción
Includes
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Ni | 400 μg/ml |
| Zn | 200 μg/ml |
| Mn | 150 μg/ml |
| Ag | 100 μg/ml |
| Cr | 100 μg/ml |
Certifications
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klage
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Instrument Calibration Standard 2 |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet. |
| Teknik | GC-MS |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certificeret referencemateriale |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 5% HNO3 |
| Mængde | 125 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Components in 5% HNO3: Cr •100μg/mL Mn •150μg/mL Ni •400μg/mL Ag •100μg/mL Zn •200μg/mL |
Seguridad y manipulación
- Instrument Calibration Standard 2
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.