Få mere at vide
Instrument Calibration (ICAL) standardsæt, Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486115
Skift visning
Mængde:
2 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486115 2 x 100 ml 100ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15486115
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035417.BG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Instrument Calibration(ICAL) Standards Kit
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00147264
Mængde 2 x 100 ml