Få mere at vide
Instrument Calibration(ICAL) Standard, Solution B, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346269
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346269 100 ml 100ml
11356269 500 ml 500ml
2 options
Artikelnummer. 11346269
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044856.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Instrument Calibration (ICAL) Standard Solution B
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD08064527
FN nummer UN1789
Mængde 100 ml
Grad Specpure