Få mere at vide
Instrument Calibration(ICAL) Standard, Solution A, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11326269
Instrument Calibration(ICAL) Standard, Solution A, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059559
100 mL, 100ml
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11326269
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044855.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Instrument Calibration (ICAL) Standard Solution A
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD08064526
FN nummer UN3264
Mængde 100 mL
Grad Specpure™
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1507855 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/11/2024 Artikelnummer044855.AE
Partinummer1487763 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/10/2024 Artikelnummer044855.AE
Partinummer1483818 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/08/2024 Artikelnummer044855.AE
Partinummer1410439 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/12/2023 Artikelnummer044855.AE
Partinummer1253463 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/10/2022 Artikelnummer044855.AE
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Instrument Calibration(ICAL) Standard, Solution A, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals >