Få mere at vide
Instrument Calibration(ICAL) Standard, Solution A, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Instrument Calibration (ICAL) Standard Solution A |
Fysisk form | Liquid |
MDL nummer | MFCD08064526 |
FN nummer | UN3264 |
Mængde | 500 mL |
Grad | Specpure™ |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Instrument Calibration(ICAL) Standard, Solution A, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion