Få mere at vide
Invitrogen™ InstantOne ELISA Cellelysebuffer (5X)
Artikelnummer. 15522567
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15522567 100 ml 100ml
1 options
Product Code. 15522567
Brand: Invitrogen™ IOCLB1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kombiner med Enhancer Solution (kat. IOES1) for at lave 5x Cell Lysis Mix, der bruges i InstantOne fosfo ELISA sæt. 5x Cell Lysis Buffer indeholder en kombination af detergenter, fosfatasehæmmere, salte og buffere. Cell Lysis Mix kan påføres mange celler og væv.
  • 5x Cell Lysis Mix bruges til at lysere celler i nærværelse af dyrkningsmedium og bruges typisk til at lysere ikke-adhærente celler
  • Fortynd 5x cellelyseblanding 5 gange med vand for at lave en 1x cellelyseblanding
  • 1x Mix bruges til at lysere celler efter fjernelse af dyrkningsmediet og bruges typisk til at lysere adhærente celler eller ikke-adhærente celler, der er blevet høstet ved centrifugering
  • Lysis Mix skal bruges som fortyndingsmiddel til enhver fortynding af cellulære lysater, der er påkrævet
  • Supplerer Cell Lysis Mix med ekstra komponenter (f.eks. proteasehæmmere, chelateringsmidler, detergenter) bør testes fra sag til sag for kompatibilitet med InstantOne ELISA analyser
  • Inkluderet i InstantOne ELISA sæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype ELISA Assay/Lyse-buffer
Mængde 100 ml
Form Væske
Til brug med (applikation) ELISA