Få mere at vide
Megro™ Instant Cold Compress, 15 x 25 cm
Artikelnummer. 15935330
Skift visning
Dimensioner (L x B):
15 x 25 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
15935330 15 x 25 cm
1 options
Artikelnummer. 15935330 Leverandør Megro™ Leverandørnr. MEG 600050
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Usædvanligt anvendelig til forbrændinger, blå mærker, lokale smertestillende, forstuvninger, hævelser, kramper, trukket muskler, tandpine og meget mere.
  • Kun til ekstern brug
  • Undgå direkte hudkontakt – pak kompressen ind i en tynd klud
  • Må ikke opbevares ved temperaturer under 0 °C eller over 45 °C
  • Tryk posen på det berørte område og få den indre pose til at briste, og ryst derefter kraftigt, så indholdet blandes
  • Kun engangsbrug
Tekniske data
Produkttype Kold komprimering
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Smertelindring af forbrændinger, blå mærker og meget mere
Dimensioner (L x B) 15 x 25 cm