Få mere at vide
NORDIC SERVICE GROUP™ Installation IQ/OQ tændt Memmert Kamre
Artikelnummer. 30020745
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Memmert Kamre
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30020745 Memmert Kamre
1 options
Artikelnummer. 30020745 Leverandør NORDIC SERVICE GROUP™ Leverandørnr. MEMDKIQOQ3
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Installation og operationel kvalifikation (IQ/OQ) tændt Memmert Kamre støttet af Nordic Service Group .
IQ (installationskvalifikation):
Denne kvalifikation sikrer, at -testobjektet-apparatet inspiceres for leveringsfuldstændighed og driftsklarhed. Den dokumenterer også alle væsentlige specifikationer og parametre, som er angivet af producenten, verificerer overholdelse af sikkerhedsforskrifter og identificerer de personer, der er instrueret i apparatets grundlæggende funktioner og drift.
OQ (operationel kvalifikation):
Denne kvalifikation verificerer og tester -testobjekt-apparatets drifts- og produktionsberedskab.
Test på stedet inkluderer:
  • Alle kvalitets- eller procesrelevante alarm- og koblingsfunktioner.
  • Alle kvalitets- eller procesrelevante kontrolfunktioner.
  • Temperaturfordeling og måling af fugt, CO 2 , O 2 , tryk og belysningsstyrke (afhængig af enhedstype og udstyr).
De nødvendige sætpunktsindstillinger (parametre) til testen skal konfigureres som beskrevet i de respektive betjeningsvejledninger.
Bemærk: Instrumentet skal være på det anviste sted. At flytte arbejde ud over, hvad én person kan udføre, vil medføre ekstra omkostninger.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Memmert Kamre
Produkttype IQ/OQ-valideringstjeneste