Få mere at vide
NORDIC SERVICE GROUP™ Installation IQ/OQ tændt Memmert Kamre
Beskrivelse
IQ (installationskvalifikation):
Denne kvalifikation sikrer, at -testobjektet-apparatet inspiceres for leveringsfuldstændighed og driftsklarhed. Den dokumenterer også alle væsentlige specifikationer og parametre, som er angivet af producenten, verificerer overholdelse af sikkerhedsforskrifter og identificerer de personer, der er instrueret i apparatets grundlæggende funktioner og drift.
OQ (operationel kvalifikation):
Denne kvalifikation verificerer og tester -testobjekt-apparatets drifts- og produktionsberedskab.
Test på stedet inkluderer:
- Alle kvalitets- eller procesrelevante alarm- og koblingsfunktioner.
- Alle kvalitets- eller procesrelevante kontrolfunktioner.
- Temperaturfordeling og måling af fugt, CO 2 , O 2 , tryk og belysningsstyrke (afhængig af enhedstype og udstyr).
De nødvendige sætpunktsindstillinger (parametre) til testen skal konfigureres som beskrevet i de respektive betjeningsvejledninger.
Bemærk: Instrumentet skal være på det anviste sted. At flytte arbejde ud over, hvad én person kan udføre, vil medføre ekstra omkostninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Memmert Kamre |
| Produkttype | IQ/OQ-valideringstjeneste |