Få mere at vide
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Breast Tissue OncoPair
Artikelnummer. 18487751 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
1 Membran
Artikelnummer. 18487751
Brand: Novus Biologicals™ NBP230126
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
proteomic discovery tools useful for screening the expression of various proteins in tumor and normal adjacent tissues from various donors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 Membran
Indhold og opbevaring Store at room temperature.