Få mere at vide
Micronova™ Inspektionsspejl med plast bundplade
Artikelnummer. 15712819 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål, Polypropylen
Artikelnummer. Materiale
15712819 Rustfrit stål, Polypropylen
1 options
Artikelnummer. 15712819 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. QDIST66P
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Et elektropoleret spejl i rustfrit stål med drejeled og håndtagsforbindelse til inspektion af svært tilgængelige områder.
  • Et højpoleret spejl i rustfrit stål til inspektion af svært tilgængelige områder
  • Har en drejelig forbindelse, så den kan fastgøres til faste og forlængede håndtag
  • Dette gør det muligt for operatøren at køre enheden bag udstyr og inventar for at sikre, at alle overflader er blevet ordentligt rengjorte
  • Den valgfri lommelygtetilbehør er ideel til brug i tanke og andre applikationer med svagt lys
  • QD-versioner forbindes med SSU-seriens håndtag i rustfrit stål
  • Certificeringer
    Overensstemmelsescertifikat
    Tekniske data
    Produkttype Snap-on inspektionsspejl
    Sterilitet Ikke-steril
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Farvekodet Nej
    Materiale Rustfrit stål, Polypropylen