Få mere at vide
S Murray and Co™ Inspektionsspejl
Artikelnummer. 12750926
Skift visning
Længde (metrisk):
220 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12750926 220 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12750926 Leverandør S Murray and Co™ Leverandørnr. Y123/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.25 DKK
    26.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.32 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Brug dette spejl til en række forskellige dentale applikationer. S Murray™ Inspektionsspejle er fuldt garanteret ved normal brug og underlagt strenge kvalitetsinspektionsprocedurer.
  • Længde: 220 mm
  • Metalhus
Tekniske data
Produkttype Inspektionsspejl
Længde (metrisk) 220 mm
nr. pr. pakke 1 hv.