Få mere at vide
General Tools LED-belyst, teleskopisk inspektionsspejl
Artikelnummer. 15119075 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15119075 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15119075 Leverandør General Tools Leverandørnr. 0991405
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Dette LED-belyste, teleskopiske inspektionsspejl har to ekstra lyse LED-lys, der hjælper dig med at se ind i mørke og svært tilgængelige områder.
  • Disse oplyste inspektionsspejle gør det nemt at inspicere snævre områder for utætheder, brud eller mistede genstande.
  • Teleskopskaftet strækker sig til 33 tommer. (840 mm).
  • Store, fuldt polerede, brudsikre glasspejle sidder på en 360° drejelig, så spejlet kan placeres i enhver vinkel.
  • Kugleled gør det muligt at placere spejle i enhver vinkel.
  • Håndtaget har et skridsikkert pudegreb.
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Materiale Glas
Diameter (metrisk) 47.625 mm
Diameter (engelsk) 1.875 tommer.
Inkluderer Teleskoperende LED-lys, To CR2032-batterier
Produkttype Inspektionsspejl
Form Rund
Længde (engelsk) 33 tommer
Længde (metrisk) 840 mm