Få mere at vide
Abeba™ Indersål 3572
Artikelnummer. 15670258
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
15670258 43
15600258 36
15610258 37
15620258 38
15630258 39
15640258 40
15650258 41
15660258 42
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15670258 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 3572/43
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Massageknapper stimulerer cirkulationen. ESD-dissiperende og antistatisk.
  • Mikrofiber
  • Antracit
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Antistatisk
  • Stimulerer cirkulationen med massageknapper, komfortabel ortopædisk fodseng
  • Reflexor massage aktiv fodseng
Tekniske data
Farve Antracit
Materiale Mikrofiber
Størrelse 43
Stil 3572