Få mere at vide
Abeba™ Indersål 3569
Artikelnummer. p-7147585
Størrelse:
40
41
42
43
44
45
46
Artikelnummer. 15620228
Brand: Abeba™ 3569/40
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ESD-afvisende og antistatisk indersål er flad, glat og antistatisk.
  • Mikrofiber
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Antistatisk
  • Flad, glat
  • Footbed Reflexor
Tekniske data
Materiale Mikrofiber
Størrelse 40
Stil 3569