Få mere at vide
Abeba™ Indersål 3569
Artikelnummer. 15680228
Skift visning
Størrelse:
40
41
42
43
44
45
46
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
15680228 46
15620228 40
15630228 41
15640228 42
15650228 43
15660228 44
15670228 45
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15680228 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 3569/46
Forventet forsendelse: 25-11-2026
ESD-afvisende og antistatisk indersål er flad, glat og antistatisk.
  • Mikrofiber
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Antistatisk
  • Flad, glat
  • Footbed Reflexor
Tekniske data
Materiale Mikrofiber
Størrelse 46
Stil 3569