Få mere at vide
Abeba™ Indersål 3568
Beskrivelse
- Mikrofiber
- Antracit
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Antistatisk
- Stimulerer cirkulationen med massageknapper, komfortabel ortopædisk fodseng
- Reflexor massage aktiv fodseng
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Antracit |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 40 |
| Stil | 3568 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?