Få mere at vide
Abeba™ Indersål 3568
Artikelnummer. 15650218
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
15650218 36
15660218 37
15670218 38
15680218 39
15690218 40
15600228 41
15610228 42
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15650218 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 3568/36
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Massageknapper stimulerer cirkulationen. ESD-dissiperende og antistatisk.
  • Mikrofiber
  • Antracit
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Antistatisk
  • Stimulerer cirkulationen med massageknapper, komfortabel ortopædisk fodseng
  • Reflexor massage aktiv fodseng
Tekniske data
Farve Antracit
Materiale Mikrofiber
Størrelse 36
Stil 3568