Få mere at vide
Abeba™ Indlægssåler 3567
Artikelnummer. p-7147583
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
Artikelnummer. 15680208
Brand: Abeba™ 3567/36
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ESD-afvisende og antistatisk indersål er flad, glat og antistatisk.
  • Mikrofiber
  • Hvid
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Antistatisk
  • Flad, glat
  • Footbed Reflexor
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Mikrofiber
Størrelse 36
Stil 3567