Få mere at vide
Abeba™ Indlægssåler 3567
Artikelnummer. 15690208
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
15690208 37
15680208 36
15600218 38
15610218 39
15620218 40
15630218 41
15640218 42
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15690208 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 3567/37
Forventet forsendelse: 25-11-2026
ESD-afvisende og antistatisk indersål er flad, glat og antistatisk.
  • Mikrofiber
  • Hvid
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Antistatisk
  • Flad, glat
  • Footbed Reflexor
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Mikrofiber
Størrelse 37
Stil 3567