Få mere at vide
Abeba™ Indersål 3553
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Beskrivelse
- Åndbart tekstil
- Blå
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Antistatisk
- Arealtrykabsorbering, klimatiserende, behagelig
- Fordel for led, muskulatur, ledbånd og rygsøjle
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | Tekstil |
| Størrelse | 36 |
| Stil | 3553 |