Få mere at vide
Abeba™ Indersål 3553
Artikelnummer. 15690128
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
15690128 42
15630128 36
15640128 37
15650128 38
15660128 39
15670128 40
15680128 41
15600138 43
15610138 44
15620138 45
15630138 46
15640138 47
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15690128 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 3553/42
Forventet forsendelse: 19-11-2026
ESD-dissipative indlægssåler omfatter antibakterielle og svampedræbende egenskaber på grund af aktivt kul.
  • Åndbart tekstil
  • Blå
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Antistatisk
  • Arealtrykabsorbering, klimatiserende, behagelig
  • Fordel for led, muskulatur, ledbånd og rygsøjle
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Tekstil
Størrelse 42
Stil 3553