Få mere at vide
Abeba™ Indersål 3551
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Beskrivelse
- Grå
- Antistatisk
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Udskiftelig indersål til sko med luftpude sål
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Størrelse | 35 |
| Stil | 3551 |