Få mere at vide
Thermo Scientific™ Insight™ Pro software
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Strømlin din rutine, komplekse og avancerede rutiner og arbejdsgange med Thermo Scientific™ Insight™ Pro software. Forebyg dyre stikprøve- og målefejl med prompte, trinvise arbejdsgange. Tilføje Thermo Scientific™ Insight™ Pro Security Software for at opnå overensstemmelse med gældende FDA 21 CFR Part 11-regler.
Når installations- og driftskvalifikationer (IQ/OQ) kræves, Thermo Scientific™ Validator™ for Insight Pro Software leverer al den dokumentation og referencemateriale, der er nødvendig for at fuldføre IQ/OQ Thermo Scientific™ Evolution™ UV-synlige spektrofotometre.
Gør din laboratorietid mere produktiv med Insight Pro Software
- Reducer træningstiden - Nem at lære og lære, optimeret brugergrænseflade med promptsoftware definerer klare trinvise arbejdsgange
- Forebyg kostbare prøvetagnings- og målefejl - Skab dedikerede arbejdsgange til komplekse analyser, og transformer flertrins arbejdsgange til én forenklet, let at følge metode, der passer til ethvert brugerniveau med Customized User Environment (CUE )
- Altid aktuel - Uanset om det er brugerinput eller applikationskrav eller nye regler, forbedres Insight Pro Software løbende med hurtige opgraderinger for at levere større muligheder og effektivitet til dit laboratoriums ’behov
Strømlinet QA/QC-analyse:
- Automatiserede resultatberegningsmuligheder eliminerer manuelle beregninger og reducerer brugerfejl.
- Detaljerede grafiske visninger af kalibreringskurver og prøvekørselsdiagrammer giver hurtige visuelle kontroller af systemets egnethed og datatendenser.
- Kontrolgrænser og automatiseret fortolkning af bestået/ikke bestået giver øjeblikkelige overholdelsesresultater.
- Scanning Quant inkluderer evnen til at udføre flere beregninger og udtrække parametre for at skabe et komplet analytisk billede, hvilket forbedrer metodeudviklingsoplevelsen.
Forenklede forskningsapplikationer:
- Mange muligheder for dataindsamling og grafiske funktioner.
- Forprogrammeret topanalyse og praktiske spektralbehandlingsværktøjer hjælper med prøveidentifikation og kvantificering til scanning af målinger.
- Flertrins kurvetilpasning og på hinanden følgende reaktionstilstande giver omfattende datatilpasningsmuligheder til kinetikeksperimenter.
- Sofistikerede matematiske analysefunktioner, herunder derivater og udjævning tillader tilpasset datavisning.
- Funktionen Flet projektmapper giver mulighed for hurtig og bekvem sammenligning af data fra flere eksperimenter.
Integreret tilbehør:
- Automatiseret tilbehør giver fuld kontrol for overlegen ydeevne med avancerede prøvehåndteringskrav.
- Kalibrerings- og justeringsværktøjer sikrer, at tilbehør yder optimalt.
- Understøttet temperaturkontroltilbehør styrer og overvåger reaktionstemperaturen i otte positioner.
- Programmerbar sipper, celleskifter eller autosampler-tilbehør udfører aktiviteter med høj kapacitet med lethed.
- Håndfri ydeevneverifikation og tilbehørskalibreringsmoduler er designet til SMART Sipper eller lineær 8-celle skifter tilbehør.
Overhold US FDA 21 CFR Part 11:
For at sikre sikkerheden og integriteten af dine data og for at hjælpe dit laboratorium med at overholde 21 CFR Part 11 eller andre regler, skal du tilføje Insight Pro Security Software, som parrer Insight Pro Software med Thermo Videnskabelig™ ; Security Suite Software.
- Styr brugerkontoadgang
- Indstil og administrer sikkerhedspolitikker for at sikre korrekt datahåndtering.
- Tilpas og håndhæv digitale signaturer for at etablere ansvar.
- Log og se sikkerhedshændelser
- Elektroniske revisionsspor for en pålidelig elektronisk dokumentation.
- Databaselagring sikrer at vedligeholde elektroniske optegnelser for FDA-indsendelser
Instrumentkvalifikation:
Validator for Insight Pro Software inkluderer:
- Dokumentation for producentverificeret installationskvalifikation (IQ) for at sikre korrekt systemydelse
- Oplysninger om farmakopé anbefalede tests for specifik instrumentydelse
- Installation og instrumentcertificering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Understøtter gældende 21 CFR Part 11-overensstemmelse |
| Type | Insight Pro Security Software |
| Til brug med (udstyr) | Til brug med Thermo Scientific Evolution One , One Plus og Pro UV-Vis spektrofotometre |