Få mere at vide
Beschreibung
Reach consistent answers at unprecedented speed. From simple measurements to the most sophisticated research studies, Thermo Scientific™ INSIGHT™2 Software enhances the capabilities of your UV-Vis spectrophotometer. Equipped with powerful analytical tools to interpret information instantly, INSIGHT 2 software allows you to build custom QA/QC procedures to eliminate costly manual operations and increase your laboratory productivity. Add Security Suite Software to INSIGHT2 Software to help your laboratory achieve compliance with FDA 21 CFR Part 11 regulations for user access control and digital signatures.
Funktioner
Strømlinet QA/QC-analyse
- Automatiserede resultatberegningsmuligheder eliminerer manuelle beregninger og reducerer brugerfejl.
- Detaljerede grafiske visninger af kalibreringskurver og prøvekørselsdiagrammer giver hurtige visuelle kontroller af systemets egnethed og datatendenser.
- Kontrolgrænser og automatiseret fortolkning af bestået/ikke bestået giver øjeblikkelige overholdelsesresultater.
- Scanning Quant inkluderer evnen til at udføre flere beregninger og udtrække parametre for at skabe et komplet analytisk billede, hvilket forbedrer metodeudviklingsoplevelsen.
Forenklede forskningsapplikationer
- Mange muligheder for dataindsamling og grafiske funktioner, herunder 3D-visning, giver analytisk fleksibilitet.
- Forprogrammeret topanalyse og praktiske spektralbehandlingsværktøjer hjælper med prøveidentifikation og kvantificering til scanning af målinger.
- Flertrins kurvetilpasning og på hinanden følgende reaktionstilstande giver omfattende datatilpasningsmuligheder til kinetikeksperimenter.
- Sofistikerede matematiske analysefunktioner, herunder derivater og udjævning tillader tilpasset datavisning.
- Funktionen Flet projektmapper giver mulighed for hurtig og bekvem sammenligning af data fra flere eksperimenter.
Integreret tilbehør
- Automatiseret tilbehør giver fuld kontrol for overlegen ydeevne med avancerede prøvehåndteringskrav.
- Kalibrerings- og justeringsværktøjer sikrer, at tilbehør yder optimalt.
- Understøttet temperaturkontroltilbehør styrer og overvåger reaktionstemperaturen i otte positioner.
- Programmerbar sipper, celleskifter eller autosampler-tilbehør udfører aktiviteter med høj kapacitet med lethed.
- Håndfri ydeevneverifikation og tilbehørskalibreringsmoduler er designet til SMART Sipper eller lineær 8-celle skifter tilbehør.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | INSIGHT2 Software |
| Til brug med (udstyr) | Evolution 200 og 350 serie spektrofotometre |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.