Beskrivelse
- Passer præcist
- Kan nemt udskiftes
- Rustfrit stål AISI 316L
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Indsæt |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Indsæt |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Farve | Sølv |
| Til brug med (applikation) | Fødevarer |
| Til brug med (udstyr) | Novartos Multi |