Få mere at vide
Buerkle™ V4A rustfrit stål indsatser til Novartos Multi
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
0 mL
0.5 mL
50 pmol RNA pr. reaktion
1.5 mL
2 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Passer præcist
- Kan nemt udskiftes
- Rustfrit stål AISI 316L
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Indsæt |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0 mL |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Til brug med (applikation) | Novartos Multi |