Få mere at vide
Cytiva Indsæt udløser
Beskrivelse
- Bruger proprietære højtydende flerlags filtermembraner
- Plader giver tidsbesparelser stærke præstationskrav og strømlinede forbedringer af arbejdsgangen
- Hver tallerken kommer med en V-formet bundopsamlingsplade og låg
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | EFA: 15,2 cm 2 |
| Til brug med (udstyr) | Jumbosep Centrifugalanordning |
| Materiale (membran) | PES |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Mængde | 24/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 20 til 60 ml (prøve) |