missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyrex™ Slangeindsats til GL14 skruelåg

Artikelnummer. 15133937
Klik for at se tilgængelige muligheder
Til brug med:
GL14 skruelåg med slangeudløb, 1,6 mm ID
GL14 skruelåg med slangeudløb, 3,0 mm ID
GL14 skruelåg med slangeudløb, 3,2 mm ID
GL14 skruelåg med slangeudløb, 6,0 mm ID
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15133937

Brand: Pyrex™ 4539/02

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Vælg et skruelåg med to eller tre porte tilslutningssystem, og tilføj derefter slangeadaptere og -indsatser for at fastgøre slangen. Pyrex™ Slangeindsats til GL14 skruelåg giver et middel til at overføre væsker i et lukket, sterilt system.

  • Til brug med Pyrex™ GL45 media-lab flasker
  • Letter overførslen af væsker i et lukket sterilt system
  • Autoklaverbar og tåler opvaskemaskine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med GL14 skruelåg med slangeudløb, 1,6 mm ID
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 140 °C
Produkttype Slangeindsats
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.