Få mere at vide
Fisherbrand™ Indsats til Maxi Bokse
Artikelnummer. p-8013147 Shop alle Fisherbrand produkter
Rørstørrelse:
8 x 1.5mL
15 x 5mL
8 x 20mL
8 x 50mL
15 x 15mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10315311
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør; disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper.
  • Designet til at rumme op til tre midi-box indsatser, samt ekstra indsatser til højere typer af rør. Tilgængelig til enten beta- eller gammastrålingsbeskyttelse
  • Cleaver Scientific Opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Vores udvalg af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg leveres også
  • Disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta- og Gamma-opbevaringsspandene fås i fem størrelser, mens de to største skraldespande har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til Maxi kasser
Højde (metrisk) 40mm
Produkttype Indsæt
Rørstørrelse 15 x 15mL
Bredde (metrisk) 160mm