Få mere at vide
Fisherbrand™ Indsats til Maxi Bokse
Artikelnummer. 12367167 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Rørstørrelse:
8 x 1,5 ml
15 x 5 ml
8 x 20 ml
8 x 50 ml
15 x 15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rørstørrelse Pakningsstørrelse
12367167 8 x 50 ml Hver
10315311 15 x 15 ml Hver
12327167 8 x 20 ml Hver
12347167 8 x 1,5 ml Hver
12357167 15 x 5 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12367167
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør; disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper.
  • Indsatser til Maxi Bokse
  • Cleaver Scientific Opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Vores udvalg af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg leveres også
  • Disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta- og Gamma-opbevaringsspandene fås i fem størrelser, mens de to største skraldespande har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til Maxi kasser
Højde (metrisk) 40mm
Produkttype Indsæt
Rørstørrelse 8 x 50 ml
Bredde (metrisk) 160mm