Få mere at vide
Fisherbrand™ Indsats til Maxi Bokse
Shop alle Fisherbrand produkter
Rørstørrelse:
8 x 1,5 ml
15 x 5 ml
8 x 20 ml
8 x 50 ml
15 x 15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Maxi Box Insert - 3 x Falcon-rør, 8 x 1,5 ml rør
- Cleaver Scientific Opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
- Vores udvalg af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg leveres også
- Disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
- Både Beta- og Gamma-opbevaringsspandene fås i fem størrelser, mens de to største skraldespande har hjul til nem transport
- Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Til Maxi kasser |
| Højde (metrisk) | 40mm |
| Produkttype | Indsæt |
| Rørstørrelse | 8 x 1,5 ml |
| Bredde (metrisk) | 160mm |